Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Core Allround-pakke
Artikelnummer. 16535470 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. Stiktype
16535470 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 16535470 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5712030000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Hei-VAP Kerne med håndløft og lodret glassæt G3.
  • Hei-VAP Kerne med håndløft og lodret glassæt G3
  • Hei-VAC kontrol
  • Vakuumpumpe Rotavac Ventil Tec
  • Rørsæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Håndløft rotationsfordamper
Stiktype EU-stik