Få mere at vide
Heidolph™ Hei-VAP Automatisk fordampning plus pakke, EU-stik
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Stiktype:
EU-stik
Beskrivelse
- Hei-VAP Expert Control med motorløft og belagt lodret glassæt G3B
- Vakuumpumpe Rotavac Vario Kontrollere
- Kondensator til Rotavac Vario
- Rørsæt
- Woulff flaske
- AUTO nøjagtig -sensor
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Motorløft roterende fordamper |
| Stiktype | EU-stik |