Få mere at vide
Heidolph™ Hei-TORQUE Expert Series Overhead Omrører
Artikelnummer. 15391748 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Hastighed:
10 til 2000 rpm
Model-:
Hei-TORQUE Expert 100
Hei-TORQUE Expert 200
Hei-TORQUE Expert 400
Moment:
100 Ncm
200 Ncm
400 Ncm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hastighed Model- Moment Pakningsstørrelse
15391748 10 til 2000 rpm Hei-TORQUE Expert 100 100 Ncm Hver
15380648 10 til 2000 rpm Hei-TORQUE Expert 200 200 Ncm Hver
15321758 10 til 2000 rpm Hei-TORQUE Expert 400 400 Ncm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15391748 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5016101000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14480.00 DKK
    12488.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 1991.91 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Hei-TORQUE Expert Series overhead-omrørere er designet til at blande og sprede medier, der kræver ikke-reproducerbare resultater i applikationer med høj viskositet.
  • Indikation af drejningsmomenttendenser til overvågning af viskositetsændringer
  • Digitalt 2,4 tommer display for nem betjening
  • Konstant hastighed selv under skiftende belastninger
  • Sikker start og stop af drift via glidende berøringspanel for at undgå utilsigtet omrøring
  • Nyeste motorgeneration for maksimal effekt ved minimalt støjniveau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 10 til 2000 rpm
Volumen 50 L
Vise Digital
Spænding 230 V
Watt 90 W
Diameter (engelsk) Skaft 0,4 tommer.
Diameter (metrisk) aksel 10.5 mm
Dimensioner (L x B x H) 241 x 86 x 328 mm
Model- Hei-TORQUE Expert 100
Antal hastighedsgear 1
Beskyttelsesklasse IP54
Moment 100 Ncm
Type Overhead omrører
Viskositet 60.000 mPas
Vægt (engelsk) 9.9 lb.
Vægt (metrisk) 4.5 kg