Få mere at vide
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-TORQUE Safety Ultimate 400-pakke
Artikelnummer. 30280972 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
30280972 EU
1 options
Artikelnummer. 30280972 Leverandør Heidolph Scientific Products GmbH Leverandørnr. 5016402700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29905.00 DKK
    25755.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 4149.62 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Leverer avanceret overhead-omrøring til krævende laboratorieapplikationer
  • Hver pakke indeholder et teleskopstativ og en tilsvarende klemme for at sikre ideel og ergonomisk brug på laboratorieborde
  • Yderligere tilbehørsdele, der skal øge sikkerheden på arbejdet: rørrørerens akselbeskytter
  • Inkluderede pakkekomponenter: Hei-TORQUE Ultimate 400 teleskopstativ, klemme, akselbeskytter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 10 til 400 omdrejninger i minuttet, 20 til 2000 omdr./min
Volumen 100 L
Vise Digital
Spænding 100/115/220/240 V
Stiktype EU
Type Sikkerhedsopsætning af overliggende rørrør med stativ