Få mere at vide
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-TORQUE Safety Ultimate 200-pakke
Shop alle Heidolph Instruments produkterBeskrivelse
- Hver pakke indeholder et teleskopstativ og en tilsvarende klemme for at sikre ideel og ergonomisk brug på laboratorieborde
- Yderligere tilbehørsdele, der skal øge sikkerheden på arbejdet: rørrørerens akselbeskytter
- Inkluderede pakkekomponenter: Hei-TORQUE Ultimate 200 teleskopstativ, klemme, akselbeskytter
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 10 til 2000 rpm |
| Volumen | 50 L |
| Vise | Digital |
| Spænding | 100/115/220/240 V |
| Stiktype | EU |
| Type | Sikkerhedsopsætning af overliggende rørrør med stativ |