Få mere at vide
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-TORQUE Safety Ultimate 100-pakke
Artikelnummer. 30280976 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
30280976 EU
1 options
Artikelnummer. 30280976 Leverandør Heidolph Scientific Products GmbH Leverandørnr. 5016102700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23240.00 DKK
    20012.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 3227.13 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Leverer avanceret overhead-omrøring til krævende laboratorieapplikationer
  • Hver pakke indeholder et teleskopstativ og en tilsvarende klemme for at sikre ideel og ergonomisk brug på laboratorieborde
  • Yderligere tilbehørsdele, der skal øge sikkerheden på arbejdet: rørrørerens akselbeskytter
  • Inkluderede pakkekomponenter: Hei-TORQUE Ultimate 100, teleskopstativ, klemme, akselbeskytter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 10 til 2000 rpm
Volumen 50 L
Vise Digital
Spænding 100/115/220/240 V
Stiktype EU
Type Sikkerhedsopsætning af overliggende rørrør med stativ