Få mere at vide
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-TORQUE Sikkerhedskernepakke
Shop alle Heidolph Instruments produkterBeskrivelse
- Hver pakke indeholder et teleskopstativ og en tilsvarende klemme for at sikre ideel og ergonomisk brug på laboratorieborde
- Indeholder to tilbehørsdele, der skal øge sikkerheden på arbejdet: rørrørskaftets beskytter og bægerbeholderen
- Inkluderede pakkekomponenter: Hei-TORQUE Core, teleskopisk stativ, Clamp Shaft-beskyttelse, bægerholder
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 20 til 2000 omdr./min |
| Volumen | 25 L |
| Vise | LCD |
| Spænding | 100/115/220/240 V |
| Stiktype | EU |
| Type | Sikkerhedsopsætning af overliggende rørrør med stativ |