Få mere at vide
Heidolph™ Hei-TORQUE Precision Series Overhead Omrørere
Artikelnummer. p-7083458 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Hastighed:
10 til 2000 rpm
10 til 400, 200 til 2000 rpm
Model-:
Hei-TORQUE Precision 100
Hei-TORQUE Precision 200
Hei-TORQUE Precision 400
Moment:
100 Ncm
200 Ncm
400 Ncm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15331758
Brand: Heidolph™ 5016402000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Heidolph™ Hei-TORQUE Precision Series Overhead Omrørere ideelle til krævende opgaver, som skal være reproducerbare og dokumenterbare.
  • Nøjagtig momentangivelse viser eventuelle viskositetsændringer
  • Konstant hastighed selv under skiftende belastninger
  • Nyeste motorgeneration giver maksimal effekt ved minimalt støjniveau
  • Sikker start og stop af drift via glidende berøringspanel for at undgå utilsigtet omrøring
  • RS 232 eller USB interface til at gemme alle procesdata i digital fil
  • Gratis software til at automatisere og gemme alle procesparametre
Digitalt 3,2 tommer display for nem betjening:
  • Giver mulighed for forprogrammerede profiler og gemmer profiler i hukommelsen
  • Interval drift
  • Se rpm og momentgrafens levetid
  • Timer/Nedtælling/Realtidsindstilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 10 til 400, 200 til 2000 rpm
Vise Digital
Spænding 230 V
Diameter (metrisk) aksel 10.5 mm
Oversigt Mål: 241 x 93 x 328 mm
Model- Hei-TORQUE Precision 400
Antal hastighedsgear 2
Beskyttelsesklasse IP54
Moment 400 Ncm
Viskositet 250.000 mPas
Vægt (metrisk) 5.6 kg