Få mere at vide
Descrizione
- Nøjagtig momentangivelse viser eventuelle viskositetsændringer
- Konstant hastighed selv under skiftende belastninger
- Nyeste motorgeneration giver maksimal effekt ved minimalt støjniveau
- Sikker start og stop af drift via glidende berøringspanel for at undgå utilsigtet omrøring
- RS 232 eller USB interface til at gemme alle procesdata i digital fil
- Gratis software til at automatisere og gemme alle procesparametre
- Giver mulighed for forprogrammerede profiler og gemmer profiler i hukommelsen
- Interval drift
- Se rpm og momentgrafens levetid
- Timer/Nedtælling/Realtidsindstilling
Specifica
Specifica
| Hastighed | 10 til 400, 200 til 2000 rpm |
| Vise | Digital |
| Spænding | 230 V |
| Diameter (metrisk) aksel | 10.5 mm |
| Oversigt | Mål: 241 x 93 x 328 mm |
| Model- | Hei-TORQUE Precision 400 |
| Antal hastighedsgear | 2 |
| Beskyttelsesklasse | IP54 |
| Moment | 400 Ncm |
| Viskositet | 250.000 mPas |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?