Få mere at vide
Heidolph™ Hei-TORQUE Precision Series Overhead Omrørere
Artikelnummer. 15301758 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Hastighed:
10 til 2000 rpm
10 til 400, 200 til 2000 rpm
Model-:
Hei-TORQUE Precision 100
Hei-TORQUE Precision 200
Hei-TORQUE Precision 400
Moment:
100 Ncm
200 Ncm
400 Ncm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hastighed Model- Moment Pakningsstørrelse
15301758 10 til 2000 rpm Hei-TORQUE Precision 100 100 Ncm Hver
15331758 10 til 400, 200 til 2000 rpm Hei-TORQUE Precision 400 400 Ncm Hver
15311758 10 til 2000 rpm Hei-TORQUE Precision 200 200 Ncm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15301758 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5016102000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16645.00 DKK
    14358.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 2286.71 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Heidolph™ Hei-TORQUE Precision Series Overhead Omrørere ideelle til krævende opgaver, som skal være reproducerbare og dokumenterbare.
  • Nøjagtig momentangivelse viser eventuelle viskositetsændringer
  • Konstant hastighed selv under skiftende belastninger
  • Nyeste motorgeneration giver maksimal effekt ved minimalt støjniveau
  • Sikker start og stop af drift via glidende berøringspanel for at undgå utilsigtet omrøring
  • RS 232 eller USB interface til at gemme alle procesdata i digital fil
  • Gratis software til at automatisere og gemme alle procesparametre
Digitalt 3,2 tommer display for nem betjening:
  • Giver mulighed for forprogrammerede profiler og gemmer profiler i hukommelsen
  • Interval drift
  • Se rpm og momentgrafens levetid
  • Timer/Nedtælling/Realtidsindstilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 10 til 2000 rpm
Vise Digital
Spænding 230 V
Diameter (metrisk) aksel 10.5 mm
Oversigt Mål: 241 x 93 x 328 mm
Model- Hei-TORQUE Precision 100
Antal hastighedsgear 1
Beskyttelsesklasse IP54
Moment 100 Ncm
Viskositet 60.000 mPas
Vægt (metrisk) 4.5 kg