Beskrivelse
- Lettere at bære end de andre modeller og kan monteres på stativ og/eller i forskellige lukkede systemer
- Har en kraftig omrører
- Model af udvalgte funktioner og vigtige sikkerhedsfunktioner, der giver håndgribelig hjælp til enhver spændende opgave
- Quick-action chucken (Quick Chuck) kan åbnes og lukkes meget let uden nøgle og har en diameter på 10,5 mm, og kan derfor kombineres med forskellige omrøringsværktøjer
- Nåede en maksimal hastighed på 2000 o/min
- Display hjælper med at holde overblikket over alle applikationsparametre
- Egnet til viskositeter op til 10.000 mPas eller volumen op til 25 L (H2O)
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 20 til 2000 omdr./min |
| Volumen | 25 L |
| Vise | LCD |
| Spænding | 100/115/220/240 V |
| Stiktype | EU |
| Type | Laboratorie Overhead Stirrer |
| Vægt (metrisk) | 2.3 kg |