Få mere at vide
Heidolph™ Hei-TORQUE Core, EU-stik
Artikelnummer. 15964930 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Hastighed:
0 til 2000 rpm
Artikelnummer. Hastighed
15964930 0 til 2000 rpm
1 options
Artikelnummer. 15964930 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5016041000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7475.00 DKK
    6625.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 849.66 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Hei-TORQUE Core er en let overhead-omrører med et drejningsmoment på 40 Ncm.
  • Med en vægt på 2,3 kg er Hei-TORQUE Core lettere at bære end de andre modeller og kan monteres på stativ og/eller i forskellige lukkede systemer.
  • Det er en model af udvalgte funktioner og vigtige sikkerhedsfunktioner, der giver håndgribelig hjælp til enhver omrøringsopgave. Frem for alt scorer Hei-TORQUE Core med sin enkle betjening: Hurtigborepatronen (Quick Chuck) kan åbnes og lukkes meget nemt uden nøgle. 'Max'-knappen giver dig mulighed for at nå den maksimale hastighed på 2.000 rpm på ingen tid.
  • Hei-TORQUE Core har en hurtigvirkende borepatron med en diameter på 10,5 mm og kan derfor kombineres med en række forskellige røreværktøjer. For at opnå den bedst mulige homogenitet er den velegnet til viskositeter op til 10.000 mPas eller volumener op til 25 liter (H 2 O).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 0 til 2000 rpm
Volumen 25 L
Vise Digital
Spænding 230 V
Diameter (engelsk) Skaft 0,4 tommer.
Diameter (metrisk) aksel 10.5 mm
Dimensioner (L x B x H) 70 x 195 x 281.5 mm
Strømindstilling Kontinuerlig drift
Stiktype EU
Antal hastighedsgear 1
Beskyttelsesklasse IP42
Moment 40 Ncm
Type Overhead omrører
Viskositet 10.000 mPas
Vægt (engelsk) 5.1 lb.
Vægt (metrisk) 2.3 kg