Beskrivelse
- 3D-bølgerystende bevægelse med et hastighedsområde fra 1 til 80 omdrejninger i minuttet til kontinuerlig prøveskylling
- Velegnet til applikationer, der kræver ensartet og ensartet bevægelse
- Understøtter kontinuerlig eller tidsbestemt drift
- Integreret timer justerbar fra 1 minut til 999 timer og 59 minutter
- RS-232-grænseflade til ekstern kontrol og overvågning
- Kompatibel med PC- eller serverbaseret software (f.eks. Hei-PROCESS) til fjernbetjening
- Automatisk genstartsfunktion efter strømafbrydelser
- Brugervenlig grænseflade til opsætning og drift
- Inkluderer shaker med flad gummimåtte (1000).
- Fås med 10° tilt for at reducere skumdannelse
- Fås med 5° tilt for at minimere risici som glasknusning og væskespild
Tekniske data
Tekniske data
| Vippevinkel | 10° |
| Bæreevne (metrisk) | 15 kg |
| Hastighedsområde | 0 til 80 rpm |
| Spænding | 100/115/220/240 V |
| Produkttype | 3D Shaker |
| Stiktype | EU-stik |