Få mere at vide
Heidolph Hei-SHAKE Wave Core 2000 (5°)
Artikelnummer. 31872972 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. Stiktype
31872972 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 31872972 Leverandør Heidolph Leverandørnr. 5461440400
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Bio-specialisten til kontinuerlig skylling på et større område
  • Shaker-platform med flad gummimåtte 2000 øger platformkapacitetens areal med 71,5 % sammenlignet med Hei-SHAKE Wave Core
  • 3D-bølgerystende bevægelse med et hastighedsområde fra 1 til 80 omdrejninger i minuttet til kontinuerlig prøveskylling
  • Velegnet til applikationer, der kræver ensartet og ensartet bevægelse
  • Understøtter kontinuerlig eller tidsbestemt drift
  • Integreret timer justerbar fra 1 minut til 999 timer og 59 minutter
  • RS-232-grænseflade til ekstern kontrol og overvågning
  • Kompatibel med PC- eller serverbaseret software (f.eks. Hei-PROCESS) til fjernbetjening
  • Automatisk genstartsfunktion efter strømafbrydelser
  • Brugervenlig grænseflade til opsætning og drift
  • Fås med 10° tilt for at reducere skumdannelse
  • Fås med 5° tilt for at minimere risici som glasknusning og væskespild
  • Inkluderer shaker med flad gummimåtte 1000 og opgraderingssæt til platform 2000 med flad gummimåtte 2000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel 10°
Bæreevne (metrisk) 15 kg
Hastighedsområde 0 til 80 rpm
Spænding 100/115/220/240 V
Produkttype 3D Shaker
Stiktype EU-stik