Få mere at vide
Beschreibung
- Fra et unikt, meget bredt hastighedsområde (1 til 32 rpm) til timeren (1 min til 999 timer 59 min) til en integreret RS 232-grænseflade, har Hei-SHAKE Salto Core alle kernefunktioner, der kræves for optimal behandling af prøver, der har tendens til sedimentation.
- Den maksimalt tilladte vægt er 30 kg, så prøver med højt fast indhold kan blandes korrekt.
- Da denne enhed sætter store kræfter i bevægelse, er den udstyret med en nødstopkontakt for din sikkerhed.
- Denne overhead-shaker kan bestilles med en kapacitet på 4, 8 eller 12 flasker.
- Også velegnet til at blande cylindre eller bredhalsflasker.
- Forskellige adaptere kan bruges til at klemme et stort antal forskellige flaskestørrelser.
- Den anbefalede maksimale højde på beholderne er 290 mm med en maksimal diameter på 136 mm.
Spezifikation
Spezifikation
| Roterende vinkel | 360° |
| Bæreevne (metrisk) | 30 kg |
| Hastighedsområde | 0 til 30 omdrejninger i minuttet |
| Spænding | 100/115/220/240 V |
| Produkttype | Overhead Shaker/Rotator |
| Stiktype | EU-stik |
| Model- | 4-flaskeversion |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?