Beskrivelse
- Fra et unikt, meget bredt hastighedsområde (1 til 32 rpm) til timeren (1 min til 999 timer 59 min) til en integreret RS 232-grænseflade, har Hei-SHAKE Salto Core alle kernefunktioner, der kræves for optimal behandling af prøver, der har tendens til sedimentation.
- Den maksimalt tilladte vægt er 30 kg, så prøver med højt fast indhold kan blandes korrekt.
- Da denne enhed sætter store kræfter i bevægelse, er den udstyret med en nødstopkontakt for din sikkerhed.
- Denne overhead-shaker kan bestilles med en kapacitet på 4, 8 eller 12 flasker.
- Også velegnet til at blande cylindre eller bredhalsflasker.
- Forskellige adaptere kan bruges til at klemme et stort antal forskellige flaskestørrelser.
- Den anbefalede maksimale højde på beholderne er 290 mm med en maksimal diameter på 136 mm.
Tekniske data
Tekniske data
| Roterende vinkel | 360° |
| Hastighedsområde | 0 til 30 omdrejninger i minuttet |
| Spænding | 100/115/220/240 V |
| Produkttype | Overhead Shaker/Rotator |
| Stiktype | EU-stik |
| Model- | 8-flaskeversion |