Få mere at vide
Heidolph Hei-SHAKE Rock Core (5°)
Artikelnummer. 31872983 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. Stiktype
31872983 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 31872983 Leverandør Heidolph Leverandørnr. 5461340000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Bio-specialisten for et blidt og effektivt resultat
  • 2D-gyngebevægelse med et hastighedsområde fra 1 til 80 omdr./min. for ensartet sample-mixing
  • Blid, men effektiv rystning er velegnet til forskellige laboratorieanvendelser
  • En anti-skrid gummimåtte sikrer stabil placering af beholdere, selv ved højere hastigheder
  • Understøtter kontinuerlig drift eller tidsbegrænset drift
  • Integreret timer justerbar fra 1 minut til 999 timer og 59 minutter
  • RS-232-grænsefladen muliggør ekstern kontrol og overvågning
  • Kompatibel med PC- eller serverbaseret software (f.eks. Hei-PROCESS) til fjernbetjening
  • Automatisk genstartsfunktion efter strømafbrydelser
  • Brugervenlig grænseflade for nem konfiguration
  • Inkluderer shaker med flad gummimåtte (1000)
  • Fås med 10° tilt for at reducere skumdannelse
  • Fås med 5° tilt for at minimere risici som glasknusning og væskespild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel 5°
Bæreevne (metrisk) 15 kg
Hastighedsområde 0 til 80 rpm
Spænding 100/115/220/240 V
Produkttype Rocker Shaker
Stiktype EU-stik