Få mere at vide
Heidolph Hei-SHAKE Rock Core (10°)
Artikelnummer. 31872987 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. Stiktype
31872987 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 31872987 Leverandør Heidolph Leverandørnr. 5461540000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Bio-specialisten for et blidt og effektivt resultat
  • 2D-gyngebevægelse med et hastighedsområde fra 1 til 80 omdr./min. for ensartet sample-mixing
  • Blid og ensartet rystning er velegnet til forskellige anvendelser
  • En anti-slip gummimåtte sikrer sikker placering af beholdere ved alle hastigheder
  • Understøtter kontinuerlig eller tidsbestemt drift
  • Integreret timer justerbar fra 1 minut til 999 timer og 59 minutter
  • RS-232-grænseflade til ekstern kontrol og overvågning
  • Kompatibel med PC- eller serverbaseret software (f.eks. Hei-PROCESS) til fjernbetjening
  • Automatisk genstartsfunktion efter strømafbrydelser
  • Brugervenlig grænseflade til opsætning og drift
  • Inkluderer shaker med flad gummimåtte 1000
  • Fås med 10° tilt for at reducere skumdannelse
  • Fås med 5° tilt for at minimere risici som glasknusning og væskespild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel 10°
Bæreevne (metrisk) 15 kg
Hastighedsområde 0 til 80 rpm
Spænding 100/115/220/240 V
Produkttype Rocker Shaker
Stiktype EU-stik