Få mere at vide
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-SHAKE reciprocerende kerne
Artikelnummer. 32174215 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
32174215 EU
1 options
Artikelnummer. 32174215 Leverandør Heidolph Scientific Products GmbH Leverandørnr. 5461240000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Sikrer korrekt adskillelse af prøver
  • Med et slag på 36 mm og et hastighedsområde fra 1 til 300 omdr./min.
  • Applikationer kan udføres i kontinuerlig drift eller ved hjælp af en timer
  • Den integrerede timerfunktion (1 min. til 999 t. 59 min.) og RS232-grænsefladen muliggør uovervåget drift
  • Enhedens aktivering og delvist automatiserede processer kan udføres eksternt via forbindelse til PC'en eller via serverbaseret software
  • Derudover kan den automatiske genstart, f.eks. efter strømafbrydelser, indstilles med den brugervenlige menustruktur
  • Leveringsomfang: Shaker, Flat Rubber Mat 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 36 mm
Bæreevne (metrisk) 15 kg
Hastighedsområde 0 til 300 rpm
Spænding 100/115/220/240 V
Produkttype Reciprocating Shaker
Stiktype EU
Dimensioner (LxB) Platform 294 x 263 mm
Model- Hei-SHAKE reciprocerende kerne