Få mere at vide
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-SHAKE Reciprocating Core 2000
Shop alle Heidolph Instruments produkterBeskrivelse
- Shakerplatformen med en flad gummimåtte 2000 inkluderet i leveringsomfanget øger platformens kapacitetsareal med 71,5 % sammenlignet med Hei-SHAKE Reciprocating Core
- Med et slag på 36 mm og et hastighedsområde fra 1 til 300 omdr./min.
- Applikationer kan udføres i kontinuerlig drift eller ved hjælp af en timer
- Den integrerede timerfunktion (1 min. til 999 t. 59 min.) og RS232-grænsefladen muliggør uovervåget drift
- Enhedens aktivering og delvist automatiserede processer kan udføres eksternt via forbindelse til PC'en eller via serverbaseret software
- Den automatiske genstart, f.eks. efter strømsvigt, kan indstilles med den brugervenlige menustruktur
- Leveringsomfang: Shaker, Flat Rubber Mat 1000 og klar til opgradering til Platform 2000, Flat Rubber Mat 2000
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 36 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 15 kg |
| Hastighedsområde | 0 til 300 rpm |
| Spænding | 100/115/220/240 V |
| Produkttype | Reciprocating Shaker |
| Stiktype | EU |
| Dimensioner (LxB) Platform | 390 x 340 mm |
| Model- | Hei-SHAKE Reciprocating Core 2000 |