Få mere at vide
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-SHAKE Orbitalekspert
Artikelnummer. 32174211 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
32174211 EU
1 options
Artikelnummer. 32174211 Leverandør Heidolph Scientific Products GmbH Leverandørnr. 5463140000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Sikrer homogen blanding af prøver
  • Med en rystende diameter (bane) på 20 mm og et hastighedsområde fra 1 til 530 omdrejninger pr. minut
  • Timer (1 sek til 999 t. 59 min. 59 sek.) og andre væsentlige funktioner, der kræves for alle laboratorieshaker-applikationer
  • Funktioner:
    • Gemmer profiler og favoritter for hurtig og nem gentagelse af rutineansøgninger
    • Bredt udvalg af grænseflader for maksimal fleksibilitet – hvad enten USB det er til datalogning eller RS232 til fjernbetjening
    • Programmerbar justering af platformens position med en præcision på op til 2°, ideel til integration i automatiserede systemer, hvor robotter eller robotarme placerer eller fjerner prøver
    • Den kapacitive touchskærm er handskekompatibel og tilbyder høj følsomhed, præcision og veludformet menunavigation
    • Leveringsomfang: Shaker, Flat Rubber Mat 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 20 mm
Bæreevne (metrisk) 15 kg
Hastighedsområde 1 til 530 rpm
Spænding 100/115/220/240 V
Produkttype Orbitalt rysteapparat
Stiktype EU
Dimensioner (LxB) Platform 294 x 263 mm
Model- Hei-SHAKE Orbitalekspert