Få mere at vide
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-SHAKE Orbital Ekspert 2000
Artikelnummer. 32174216 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
32174216 EU
1 options
Artikelnummer. 32174216 Leverandør Heidolph Scientific Products GmbH Leverandørnr. 5463140400
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Shaker-platform og gummimåtte 2000 øger installationsarealet med 71,5 % sammenlignet med Hei-SHAKE Orbital Expert
  • Timer (1 sek til 999 t. 59 min. 59 sek.) og andre væsentlige funktioner, der kræves for alle laboratorieshaker-applikationer
  • Funktioner:
    • Gemmer profiler og favoritter for hurtig og nem gentagelse af rutineansøgninger
    • Bredt udvalg af grænseflader for maksimal fleksibilitet, hvad enten USB det er til datalogning eller RS232 til fjernstyring
    • Programmerbar justering af platformens position med en præcision på op til 2°, ideel til integration i automatiserede systemer, hvor robotter eller robotarme placerer eller fjerner prøver
    • Den kapacitive touchskærm er handskekompatibel og tilbyder høj følsomhed, præcision og veludformet menunavigation
    • Leveringsomfang: Shakeker, Flat Rubber Mat 1000 og klar til opgradering til Platform 2000, Flat Rubber Mat 2000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbit 20 mm
Bæreevne (metrisk) 15 kg
Hastighedsområde 1 til 530 rpm
Spænding 100/115/220/240 V
Produkttype Orbitalt rysteapparat
Stiktype EU
Dimensioner (LxB) Platform 390 x 340 mm
Model- Hei-SHAKE Orbital Ekspert 2000
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.