Beskrivelse
Fra et unikt, meget bredt område af rotationshastigheder (1 til 530 rpm) til timeren (1 min. til 999 t. 59 min.) og en integreret RS 232-grænseflade har Hei-SHAKE Orbital Core alle de kernefunktioner, der kræves til realisering af enhver rysteapplikation i laboratoriet.
Med en rystediameter på 20 mm (bane) er det en leg at opnå en homogen fordeling af dine medier. Dine applikationer kan udføres i kontinuerlig drift eller ved hjælp af en timer. Enhedskontrol og semi-automatiserede processer kan udføres eksternt ved tilslutning til en pc eller via serverbaseret software som Hei-PROCESS. Derudover kan den automatiske genstart indstilles via den brugervenlige menustruktur i tilfælde af strømafbrydelser.
Leveringsomfang: Shakeren inkluderer flad gummimåtte 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 20 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 15 kg |
| Hastighedsområde | 1 til 530 rpm |
| Spænding | 100/115/220/240 V |
| Produkttype | Orbitalt rysteapparat |
| Stiktype | EU |
| Model- | Hei-SHAKE Orbital Core |
| Inkluderer | Non-stick måtte |