Få mere at vide
Heidolph™ Hei-SHAKE Orbital Core 2000
Artikelnummer. 30274396 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Orbit:
20 mm
Artikelnummer. Orbit
30274396 20 mm
1 options
Artikelnummer. 30274396 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5461140400
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Den all-rounder orbital shaker til op til 15 kg med integreret shaker platform.
Fra et unikt, meget bredt område af rotationshastigheder (1 til 530 rpm) til timeren (1 min. til 999 t. 59 min.) og en integreret RS 232-grænseflade har Hei-SHAKE Orbital Core alle de kernefunktioner, der kræves til realisering af enhver rysteapplikation i laboratoriet.
Den integrerede rysteplatform og den medfølgende flade gummimåtte 2000 øger kapacitetens overflade på denne enhed med 71,5 % sammenlignet med Hei-SHAKE Orbital Core.
Med en rystediameter på 20 mm (bane) er det en leg at opnå en homogen fordeling af dine medier. Dine applikationer kan udføres i kontinuerlig drift eller ved hjælp af en timer. Enhedskontrol og semi-automatiserede processer kan udføres eksternt ved tilslutning til en pc eller via serverbaseret software som Hei-PROCESS. Derudover kan den automatiske genstart indstilles via den brugervenlige menustruktur i tilfælde af strømafbrydelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 20 mm
Bæreevne (metrisk) 15 kg
Hastighedsområde 1 til 530 rpm
Spænding 100/115/220/240 V
Produkttype Orbitalt rysteapparat
Stiktype EU
Model- Hei-SHAKE Orbital Core 2000
Inkluderer Platform og non-stick måtte