Få mere at vide
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-React laboratoriereaktor
Shop alle Heidolph Instruments produkterBeskrivelse
- Inkluderet i leveringen:
- Tilbyder fremragende stabilitet for reaktorbeholderen og unik brugervenlighed takket være den drejelige og fjederassisterede teleskopstang
- Rammen inkluderer også en drypbakke
- Enkeltkappet procesbeholder (250 ml) er et glasbeholder, der fremstilles Radleys for at garantere en præcis og ensartet temperaturkontrol under reaktionen
- Dens optimerede geometri sikrer opskalering under de bedste forhold
- Hei-TORQUE Core Overhead Stirrer, letvægts, kompakt og kraftfuld med et drejningsmoment på 40 Ncm, med en gennemføring af røreren for perfekt lodret opsætning af hele systemet
- PR39 propelomrøring med PTFE-belægning fra omrørerbladet til akslen
- For de bedste blandingsresultater, uanset mediets volumen og viskositet
- Draindown Manifold-sættet til hurtig og nem tømming af termovæsken ved udskiftning af reaktorbeholderen
- Let at gøre, da der ikke kræves værktøj
- En PTFE-belagt Pt1000 temperatursensor til styring af mellemtemperaturen
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 2 L |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 230 °C |
| Stiktype | EU |
| Fartøjstype | Enkeltjakket |
| Produkttype | Laboratoriereaktor |
| Spænding | 100/115/220/230 V |
| Dimensioner (D x B x H) | 538 x 540 x 1220 mm |
| Hastighedsområde | 20 til 2000 omdr./min |
| Model- | Hei-REACT 2 L |