Få mere at vide
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Grundpakke Ultimate
Artikelnummer. p-200008716 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Stiktype:
EU
Størrelse:
135 mm dia.
145 mm dia.
Artikelnummer. 17981971
Brand: Heidolph™ 5064215000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hei-PLATE Sensor Basic Package Ultimate indeholder alt det nødvendige for hurtig og præcis opvarmning.
  • Magnetisk omrører Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate giver hurtig og præcis opvarmning uden overskridelse
  • Til prøvevenligt arbejde
  • Pt1000 temperatursensor til præcis temperaturregulering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk belagt aluminium
Spænding 230 V
Størrelse 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C
Type Magnetisk omrørende kogeplade
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 25 kg
Stiktype EU
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 100 til 1400 o/min
garanti 3 år
Certificeringer/compliance CE, NRTL
Vise TFT