Få mere at vide
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Grundpakke Ultimate
Artikelnummer. 17981971 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Størrelse:
135 mm dia.
145 mm dia.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype Størrelse
17981971 EU 135 mm dia.
17941971 EU 145 mm dia.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17981971 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5064215000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13800.00 DKK
    11904.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 1895.57 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Hei-PLATE Sensor Basic Package Ultimate indeholder alt det nødvendige for hurtig og præcis opvarmning.
  • Magnetisk omrører Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate giver hurtig og præcis opvarmning uden overskridelse
  • Til prøvevenligt arbejde
  • Pt1000 temperatursensor til præcis temperaturregulering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk belagt aluminium
Spænding 230 V
Størrelse 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C
Type Magnetisk omrørings-varmeplade
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 25 kg
Stiktype EU
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 100 til 1400 o/min
garanti 3 år
Certificeringer/compliance CE, NRTL
Vise TFT