Få mere at vide
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Grundpakke Ultimate
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Stiktype:
EU
Størrelse:
135 mm dia.
145 mm dia.
Beskrivelse
- Magnetisk omrører Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate giver hurtig og præcis opvarmning uden overskridelse
- Til prøvevenligt arbejde
- Pt1000 temperatursensor til præcis temperaturregulering
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Keramisk belagt aluminium |
| Spænding | 230 V |
| Størrelse | 145 mm dia. |
| Temperatur (metrisk) | 20 °C til 300 °C |
| Type | Magnetisk omrørende kogeplade |
| Form | Rund |
| Maks. Prøvebelastning | 25 kg |
| Stiktype | EU |
| Antal stillinger | 1 |
| Maks. Beholderstørrelse | 20 L |
| Vis mere |