Få mere at vide
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Grundpakke Core+
Artikelnummer. 17585586 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
Forskellige stilarter
Artikelnummer. Stiktype
17585586 Forskellige stilarter
1 options
Artikelnummer. 17585586 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5062115000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7905.00 DKK
    6676.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 1228.77 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+ inkluderer en magnetisk omrører og pt1000 sensor.
Inkluderer:
  • Magnetisk omrører Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ (145 mm diameter)
    • Hurtig og præcis opvarmning
    • Uden overskridelse
    • Prøvevenligt arbejde
  • Pt1000 temperatursensor til præcis temperaturregulering
  • Fås også med 135 mm plade på forespørgsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Spænding 115/230 V
Størrelse 145 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C, Stuetemperatur til 300 °C
Temperatur (engelsk) 68 °F til 572 °F, stuetemperatur til 572 °F
Vægt (engelsk) 6.6 lb.
Vægt (metrisk) 3 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 25 kg
Stiktype Forskellige stilarter
Antal stillinger Flere
Maks. Beholderstørrelse 20 L
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 0.168 x 0.299 x 0.101 m
Certificeringer/compliance CE-certificering
Vise LCD