Få mere at vide
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Grundpakke Core+
Artikelnummer. 17961971 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
17961971 EU
1 options
Artikelnummer. 17961971 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5062215000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7905.00 DKK
    6817.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 1087.28 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+ indeholder alt det nødvendige for hurtig og præcis opvarmning.
  • Magnetisk omrører Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ giver hurtig og præcis opvarmning uden overskridelse
  • Til prøvevenligt arbejde
  • Pt1000 temperatursensor til præcis temperaturregulering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk belagt aluminium
Spænding 230 V
Størrelse 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C
Type Magnetisk omrørings-varmeplade
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 25 kg
Stiktype EU
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 100 til 1400 o/min
garanti 3 år
Certificeringer/compliance CE, NRTL
Vise LCD