Få mere at vide
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core
Artikelnummer. 17565586 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
Forskellige stilarter
Artikelnummer. Stiktype
17565586 Forskellige stilarter
1 options
Artikelnummer. 17565586 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5061115700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11145.00 DKK
    9410.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 1734.71 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core inkluderer magnetisk omrører, pt1000 sensor, pt1000 holder og silikonebeskyttelsescover.
Inkluderer:
  • Magnetisk omrører Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ (145 mm diameter)
    • Hurtig og præcis opvarmning
    • Uden overskridelse
    • Til prøvevenligt arbejde
  • Pt1000 temperatursensor til præcis temperaturregulering
  • Pt1000 holder med kabelanordning til sikker fastgørelse af temperaturføleren
  • Silikone beskyttelsescover for en længerevarende beskyttelse af din magnetomrører
  • Fås også med 135 mm plade på forespørgsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Spænding 115/230 V
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C, Stuetemperatur til 300 °C
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 25 kg
Stiktype Forskellige stilarter
Antal stillinger Flere
Maks. Beholderstørrelse 20 L
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 0.168 x 0.299 x 0.101 m
Certificeringer/compliance CE
Vise TFT
Diameter (metrisk) 145 mm