Få mere at vide
Beschreibung
- Magnetisk omrører Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ giver hurtig og præcis opvarmning uden overskridelse
- Til prøvevenligt arbejde
- Pt1000 temperatursensor til præcis temperaturregulering
- Pt1000 holder med kabelanordning til sikker fastgørelse af temperaturføleren
- Silikone beskyttelsescover for en længerevarende beskyttelse af din magnetomrører
Spezifikation
Spezifikation
| Topplademateriale | Keramisk belagt aluminium |
| Spænding | 230 V |
| Størrelse | 135 mm dia. |
| Temperatur (metrisk) | 20 °C til 300 °C |
| Type | Magnetisk omrørings-varmeplade |
| Form | Rund |
| Maks. Prøvebelastning | 25 kg |
| Stiktype | EU |
| Antal stillinger | 1 |
| Maks. Beholderstørrelse | 20 L |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?