Få mere at vide
Heidolph™ Hei-PLATE Reflux Package Expert Mini
Artikelnummer. 17971971 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
17971971 EU
1 options
Artikelnummer. 17971971 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5063115500
Hei-PLATE Reflux Package Expert Mini inkluderer alt det nødvendige for hurtig og præcis opvarmning.
  • Magnetisk omrører Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert Mini giver hurtig og præcis opvarmning uden overskridelse
  • Blid mod prøven
  • Pt1000 muliggør præcis temperaturregulering
  • 250 mL Heat-On Blocks sikrer optimal varmeoverførsel uden brug af vand eller olie
  • Påføringstip: Fyld kun kolben (ikke i leveringsomfanget) halvvejs for at undgå tab af opløsningsmiddel
  • Findenser™ mini fuldender systemet som en højtydende kondensator, der bruges uden brug af vand (Ydeevnen er optimal for opløsningsmiddelvolumener op til 125 L)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk belagt aluminium
Spænding 230 V
Størrelse 145 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C
Type Magnetisk omrørings-varmeplade
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 25 kg
Stiktype EU
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 100 til 1400 o/min
garanti 3 år
Certificeringer/compliance CE, NRTL
Vise TFT