Få mere at vide
Heidolph™ Hei-PLATE Reflux Package Core+
Artikelnummer. 17515596 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Model-:
Hei-PLATE Reflux Pakke Core+ Mini
Hei-PLATE Reflux Pakke Kerne+
Maks. Beholderstørrelse:
125 ml
1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Maks. Beholderstørrelse
17515596 Hei-PLATE Reflux Pakke Kerne+ 1 l
17505596 Hei-PLATE Reflux Pakke Core+ Mini 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17515596 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5062115600
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Hei-PLATE Reflux Package Core+ inkluderer magnetomrører, pt1000-sensor og varmeblok.
Inkluderer:
  • Magnetisk omrører Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+.
    • Hurtig og præcis opvarmning
    • Uden overskridelse
    • Skånsom mod prøven
  • Pt1000 - muliggør præcis temperaturregulering.
  • Heat-On Blocks - sikre optimal varmeoverførsel uden brug af vand eller olie.
  • Påføringstip: Fyld kun kolben (ikke i leveringsomfanget) halvvejs for at undgå tab af opløsningsmiddel.
  • Fuldender systemet som en højtydende kondensator, der bruges uden brug af vand.
  • Ydeevnen er optimal for opløsningsmiddelvolumener op til 125 ml eller 1 L afhængigt af model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Topplademateriale Aluminiumslegering
Spænding 115/230 V
Model- Hei-PLATE Reflux Pakke Kerne+
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C, Stuetemperatur til 300 °C
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 25 kg
Stiktype Forskellige stilarter
Antal stillinger Flere
Maks. Beholderstørrelse 1 l
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 0.168 x 0.299 x 0.101 m
Certificeringer/compliance CE
Vise LCD
Diameter (metrisk) 145 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.