Få mere at vide
Heidolph™ Hei-PLATE Reflux Package Core+
Artikelnummer. 17505596 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Model-:
Hei-PLATE Reflux Package Core+ (145 mm)
Hei-PLATE Reflux Package Core+ Mini (145 mm)
Maks. Beholderstørrelse:
125 ml
1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Maks. Beholderstørrelse
17505596 Hei-PLATE Reflux Package Core+ Mini (145 mm) 125 ml
17515596 Hei-PLATE Reflux Package Core+ (145 mm) 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17505596 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5062115500
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hei-PLATE Reflux Package Core+ inkluderer magnetomrører, pt1000-sensor og varmeblok.
Inkluderer:
  • Magnetisk omrører Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+.
    • Hurtig og præcis opvarmning
    • Uden overskridelse
    • Skånsom mod prøven
  • Pt1000 - muliggør præcis temperaturregulering.
  • Heat-On Blocks - sikre optimal varmeoverførsel uden brug af vand eller olie.
  • Påføringstip: Fyld kun kolben (ikke i leveringsomfanget) halvvejs for at undgå tab af opløsningsmiddel.
  • Fuldender systemet som en højtydende kondensator, der bruges uden brug af vand.
  • Ydeevnen er optimal for opløsningsmiddelvolumener op til 125 ml eller 1 L afhængigt af model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Spænding 115/230 V
Model- Hei-PLATE Reflux Package Core+ Mini (145 mm)
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C, Stuetemperatur til 300 °C
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 25 kg
Stiktype Forskellige stilarter
Antal stillinger Flere
Maks. Beholderstørrelse 125 ml
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 0.168 x 0.299 x 0.101 m
Certificeringer/compliance CE
Vise LCD
Diameter (metrisk) 145 mm