Få mere at vide
Heidolph™ Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate
Artikelnummer. 17921971 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
17921971 EU
1 options
Artikelnummer. 17921971 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5064210000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13225.00 DKK
    11407.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 1817.96 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate er udstyret med adskillige grænseflader til automatiserede laboratorieprocesser.
Præcision og netværksmuligheder ved opvarmning eller omrøring
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate magnetomrører baner vejen for fremtidsorienterede arbejdsmetoder: takket være sit udstyr med talrige grænseflader, opfylder det alle krav til digitalisering og netværk. RS232 og USB B-grænseflader giver mulighed for gratis styring via Hei-Control software samt Hei-PROCESS løsning. Med LAN-grænsefladen kan du direkte integrere enheden i et netværk, hvorimod USB En grænseflade placeret på fronten tillader datalogning via USB stok. Brug USB C-grænsefladen og kombiner magnetomrøreren med den elektriske Heidolph™ laboratoriestik til at arbejde endnu mere komfortabelt og sikkert.
Til styring af temperaturen kan du vælge mellem tre varmetilstande: FAST for en særlig hurtig opvarmning, samt PRECISE og PRECISE+ for en særlig nøjagtig kontrol af din måltemperatur uden overskridelse– Sådan beskyttes følsomme prøver optimalt. Derfor er enheden kompatibel med temperatursensoren Pt1000 såvel som den dobbelte sensor Pt1000 for at tillade måling i din prøve og i badevæsken samtidigt. Muligheden for at programmere ramper og oprette profiler giver dig fuld kontrol og øger præcisionen og reproducerbarheden af dine eksperimenter.
For omrøringshastighed er der en tre-trins indstilling (opstartsadfærd). Desuden kan du indstille omdrejningsretningen for den magnetiske rørestang og drage fordel af den automatiske rørestangsdetektor. Som et resultat bliver din prøve til enhver tid omrørt optimalt, selv når der er uregelmæssigheder under omrøring.
Denne magnetomrører er udstyret med de vigtigste sikkerhedsfunktioner. Den store sikkerhedsafstand mellem varmepladen og betjeningspanelet samt den visuelle restvarmeindikator ved temperaturer> 50 C, beskytter °mod forbrændinger.
Den patenterede Kera-Disk™ plade lavet af anodiseret aluminium er kemikaliebestandig, ridsefast og har en diameter på 135 mm. Denne unikke størrelse gør den velegnet til brug med meget tilbehør og prøver på en lille plads. Desuden giver det anvendte materiale de hurtigste opvarmningstider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk belagt aluminium
Spænding 230 V
Størrelse 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C
Type Magnetisk omrørings-varmeplade
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 25 kg
Stiktype EU
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 100 til 1400 o/min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 299 x 168 x 106 mm
Certificeringer/compliance CE, NRTL
Vise TFT