Få mere at vide
Heidolph™ Hei-PLATE Mix'n'Heat Core
Artikelnummer. 17911971 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
17911971 EU
1 options
Artikelnummer. 17911971 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5061210000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6445.00 DKK
    6246.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 198.64 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core er designet med to drejeknapper for at give direkte adgang til de to hovedfunktioner.
  • Hastighed og temperatur indstilles ved hjælp af en skala
  • Maksimale værdier er 1400 rpm og 300 °C
  • Magnetisk omrører er meget nem at bruge og er udstyret med de vigtigste sikkerhedsfunktioner
  • Stor sikkerhedsafstand mellem varmeplade og betjeningselementer samt optisk restvarmeindikator ved temperaturer> 50 C, beskytter °mod forbrændinger
  • Varmefunktionen kan aktiveres separat og indikeres ved, at LED-knappen lyser
  • Patenteret Kera-Disk™ fodaftryk lavet af anodiseret aluminium, er kemikaliebestandigt, ridsefast og har en diameter på 135 mm
  • Unik størrelse gør den velegnet til brug med mange tilbehør og prøver på et lille areal
  • Det anvendte materiale muliggør også de hurtigste opvarmningstider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk belagt aluminium
Spænding 230 V
Størrelse 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C
Type Magnetisk omrørings-varmeplade
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 25 kg
Stiktype EU
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 100 til 1400 o/min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 299 x 168 x 101 mm
Certificeringer/compliance CE, NRTL
Vise Analog