Få mere at vide
Heidolph™ Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core
Artikelnummer. p-200007135 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Stiktype:
EU
Artikelnummer. 17814447
Brand: Heidolph™ 5063210000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mix 'n' Heat Core har veldesignede funktioner til ubekymret omrøring og opvarmning.
  • Magnetisk omrører Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core kan prale af intuitiv håndtering: Takket være henholdsvis ét display pr. hovedfunktion (omrøring og opvarmning) har du til enhver tid et let læseligt øje med alle værdier og indstillinger
  • Håndteringen sker via to tryk-og-drejningsknapper med LED-ringe for nem identifikation af de aktive funktioner
  • Separate timere til opvarmnings- og omrøringsfunktioner skaber fleksibilitet og lader dig styre dine eksperimenter bedre
  • Brugervenlig menunavigation gør arbejdet med denne enhed særligt nemt
  • Til styring af temperaturen kan du vælge mellem tre varmetilstande: FAST for en særlig hurtig opvarmning, samt PRECISE og PRECISE+ for en særlig nøjagtig kontrol af din måltemperatur uden overskridelse - sådan er følsomme prøver beskyttet optimalt
  • Kompatibel med temperatursensoren Pt1000 samt dobbeltsensoren Pt1000, der tillader måling i din prøve og i badevæsken samtidigt
  • Tre-trins indstilling (opstartsadfærd) for omrøringshastighed
  • Du kan indstille rotationsretningen for den magnetiske rørestang og drage fordel af den automatiske rørestangsdetektor, så din prøve til enhver tid bliver optimalt omrørt, selv når der er uregelmæssigheder under omrøring
  • Stor sikkerhedsafstand mellem varmeplade og betjeningspanel, samt den visuelle restvarmeindikator ved temperaturer> 50 C, beskytter °mod forbrændinger
  • Patenteret Kera-Disk™ sen lavet af anodiseret aluminium er kemikalie- og ridsefast til brug med mange tilbehør og prøver på et lille fodaftryk
  • Det anvendte materiale giver de hurtigste opvarmningstider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Aluminium
Spænding 230 V
Størrelse 145 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C til 350 °C
Type Magnetisk omrørende kogeplade
Form Rund
Stiktype EU
Antal stillinger Flere
Omrøringsområde 100 til 1400 o/min
garanti 10 år
Dimensioner (L x B x H) 299 x 168 x 106 mm
Certificeringer/compliance Ingen
Vise TFT