Få mere at vide
Heidolph™ Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ (135 mm)
Artikelnummer. 17525596 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
Forskellige stilarter
Artikelnummer. Stiktype
17525596 Forskellige stilarter
1 options
Artikelnummer. 17525596 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5062210000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7085.00 DKK
    5981.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 1103.65 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Magnetomrøreren Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ har et digitalt display, hvor du kan indstille den ønskede temperatur på grader.
  • Omrøring og opvarmning med Pt1000 - Enkel og præcis
  • Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ er klassikeren blandt magnetomrørere.
  • Den gør det muligt for brugerne at røre blidt op til 1400 rpm og også varme - med en høj grad af præcision - op til en temperatur på 300 °C.
  • Den overbeviser med sit robuste design og sine sofistikerede funktioner, som f.eks. belysning af taster og knapper, der til enhver tid giver information om aktive funktioner. De dynamiske drejeknapper reagerer på drejehastigheden – langsom for præcise justeringer eller hurtige for større spring.
  • Låsefunktionen beskytter mod utilsigtet ændring af værdierne. Det er hvad det betyder: 'Forskning gjort let!'
  • Denne magnetomrører er udstyret med de vigtigste sikkerhedsfunktioner. Den store sikkerhedsafstand mellem varmepladen og betjeningspanelet samt den visuelle restvarmeindikator ved temperaturer> 50 C, beskytter °mod forbrændinger. En bærehjælp på undersiden sikrer sikker transport.
  • Den patenterede Kera-Disk™ plade af anodiseret aluminium er kemikaliebestandig, ridsefast og har en diameter på 135 mm (fås også med 145 mm på forespørgsel). Med denne unikke størrelse er den således velegnet til brug af meget tilbehør og prøver på et lille fodaftryk. Det anvendte materiale muliggør også de hurtigste opvarmningstider.
  • Magnetomrøreren Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ har et digitalt display, hvor du kan indstille den ønskede temperatur på grader.
  • Denne præcise temperatur uden overskridelse styres af to valgbare opvarmningstilstande (HURTIG/PRÆCIS) og den valgfri eksterne temperaturføler Pt1000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Spænding 115/230 V
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C, Stuetemperatur til 300 °C
Vægt (metrisk) 3.0 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 25 kg
Stiktype Forskellige stilarter
Antal stillinger Flere
Maks. Beholderstørrelse 20 L
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 0.168 x 0.299 x 0.101 m
Certificeringer/compliance CE
Vise LCD
Diameter (metrisk) 135 mm
Hastighed 100 til 1400 o/min