Få mere at vide
Heidolph™ Hei-PLATE Mix 20 L
Artikelnummer. 17535596 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Volumen:
20 l
Hastighed:
100 til 1400 o/min
Spænding:
115/230 V
Diameter (metrisk):
145 mm
Artikelnummer. Volumen Hastighed Spænding Diameter (metrisk)
17535596 20 l 100 til 1400 o/min 115/230 V 145 mm
1 options
Artikelnummer. 17535596 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5065410000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5810.00 DKK
    4903.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 906.76 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Hei-PLATE Mix 20 L magnetomrører uden varmefunktion er ideel til applikationer op til 20 L og kan forsigtigt omrøre din opløsning i et hastighedsområde på 100 til 1400 rpm.
  • Rør op til 20 L uden opvarmning
  • Baseret på vores gennemprøvede serie af magnetomrørere med varmefunktion, er Hei-PLATE Mix 20 L specielt udviklet til applikationer med termolabile stoffer, fordi denne model ikke har nogen opvarmning.
  • Hei-PLATE Mix 20 L magnetomrører uden varmefunktion er ideel til applikationer op til 20 L og kan forsigtigt omrøre din opløsning i et hastighedsområde på 100 til 1400 rpm.
  • Omdrejningshastigheden stiger langsomt, indtil den har nået den ønskede værdi. Dette forhindrer stænk, ujævn start eller spring af rørestangen.
  • Den patenterede Kera-Disk™ plade lavet af aluminium med en keramisk belægning er kemikaliebestandig, ridsefast og har en diameter på 145 mm. Denne unikke størrelse gør den velegnet til brug med meget tilbehør og prøver på en lille plads.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 100 til 1400 o/min
Omrøringspositioner 11
Topplademateriale Aluminiumslegering
Volumen 20 l
Vise TFT
Form Rund
Spænding 115/230 V
Watt 800 W
Diameter (engelsk) 5,7 tommer.
Diameter (metrisk) 145 mm
Stiktype Forskellige stilarter
Materiale Aluminium
Model- Hei-PLATE Mix 20 L
Type Magnetomrørere
Vægt (engelsk) 6.6 lb.
Vægt (metrisk) 3 kg