Få mere at vide
Heidolph™ MR Hei-Mix S magnetisk omrører
Artikelnummer. 10292871 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Volumen:
5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10292871 5 l Hver
1 options
Artikelnummer. 10292871 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5030200000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2235.00 DKK
    1923.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 311.71 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Pladsbesparende enhed til effektiv blanding af prøvestørrelser op til 5 L. MR Hei-Mix S Magnetic Stirrer er ideel til titreringer på grund af hvide topplader.
  • Rør hurtigt og effektivt med et udvidet hastighedsområde op til 2.200 rpm
  • Pladsbesparende enhed til effektiv blanding af prøvestørrelser op til 5 L
  • Langtidsholdbart polyamidhus og PVDF-topplademateriale
  • Til skånsom omrøring i biologi- og mikrobiologiapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 0 til 2000 rpm
Omrøringspositioner 11
Topplademateriale PVDF
Volumen 5 l
Vise Ingen
Form Rund
Dimensioner (L x B x H) 140 x 126 x 80 mm
Toppladediameter (engelsk) 4,1 tommer
Toppladediameter (metrisk) 104 mm
Farve Hvid
Motortype Skraveret stangmotor
Beskyttelsesklasse IP21
Vægt (engelsk) 2.4 lb.
Vægt (metrisk) 1.1 kg