Få mere at vide
Heidolph™ Hei-FLOW Ultimate 120
Artikelnummer. 10384721 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Motorhastighed:
5 til 120 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Motorhastighed Pakningsstørrelse
10384721 5 til 120 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 10384721 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5235201000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30295.00 DKK
    25632.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 4662.30 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Med Hei-FLOW Ultimate 120 kan du vælge mellem et enkelt- eller flerkanals pumpehoved.
  • Nøjagtig dosering er særlig vigtig i den farmaceutiske, kosmetiske eller fødevaresektoren. Forståelige procesforhold er en forudsætning for sikker transport af følsomme medier. Dette sikres ved en kontrolnøjagtighed på± 1% og præcis hastighedsjustering (5 til 120 rpm).
  • Derudover giver en valgfri fodkontakt mulighed for, at pumpen kan betjenes i lukkede udsugningshætter. Parametrene - hastighed, omdrejningsretning og tænd/sluk-funktion - kan styres eksternt enten via det analoge eller digitale interface.
  • I denne model kan du vælge mellem et enkelt- eller flerkanals pumpehoved. Flowhastigheder varierer afhængigt af pumpehovedet: enkeltkanalhovedet har en strømningshastighed på 0,38 til 813 ml/min.; for multikanalhovedet 0,005 til 364 ml/min. Afhængigt af processens fokus kan følgende parametre indstilles på enheden: Hastighed, slangediameter, flowhastighedsvisning, doseringsvolumen, intervaldosering og pausetider. Pumpen kan kalibreres for optimale doseringsresultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Kontroltype Digital variabel hastighed
Display Type LED
Bedømmelse af kabinet IP33
Flowhastighed 0,38 til 813 ml/min. (Enkeltkanal), 0,005 til 364 ml/min. (Multi-kanal)
Motorhastighed 5 til 120 rpm
Spænding 230 V
Stiktype EU-stik