Få mere at vide
Heidolph™ Hei-FLOW Ultimate 600 peristaltisk pumpe
Artikelnummer. 10049240 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Flowhastighed:
2 til 4056 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
10049240 2 til 4056 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 10049240 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5235206000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29145.00 DKK
    24664.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 4480.64 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Hei-FLOW Ultimate 600 peristaltiske pumpe har evnen til at skifte mellem præcis dosering og hurtig transport, hvilket gør denne pumpemodel til det perfekte supplement til et reaktorsystem. Med en flowhastighed på 2,0 - 4.056 ml/min, når den betjenes med enkeltkanals pumpehoveder, kan strømme fra føde-batch- og kemostatdriftstilstande transporteres præcist. Hurtig påfyldning og tømning af reaktorsystemet er også muligt.
  • Højhastighedsområde fra 24 til 600 o/min
  • Pumpedrevet er ikke egnet til flerkanalsdrift
  • Kontrolnøjagtighed motor:± 0,5 %
  • Vælg omdrejningsretning: CW / CCW
  • Flowhastigheder enkeltkanalspumper: 2 til 4056 ml/min.
  • Flowhastighedsnøjagtighed (vand uden modtryk):± 2 %
  • Intervaldosering: 0,001 til 9999 ml i pauser 0,1 sek. til 750 timer.
  • Volumendosering: 0,001 til 9999 ml
  • Digitalt interface: RS 232
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2 %
Kontroltype Analog
Display Type LED
Bedømmelse af kabinet IP55
Flowhastighed 2 til 4056 ml/min.
Motorhastighed 24 til 600 rpm
Model- Hei-FLOW Ultimate 600