Få mere at vide
Heidolph™ Hei-Flow Precision 01 flerkanals peristaltisk pumpe
Artikelnummer. 10534552 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,005 til 364 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
10534552 0,005 til 364 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 10534552 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5235201300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31330.00 DKK
    26514.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 4815.24 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Indeholder førende sikkerhedsstandarder og funktioner for overlegen brugervenlighed og reducerede ejeromkostninger. Heidolph™ Hei-Flow Precision 01 flerkanals peristaltisk pumpe inkluderer en række funktioner for at sikre nem kontrol og nøjagtig flowhastighed.
  • Styr hastighed (rpm), retning og tænd/sluk-funktion via analog eller digital grænseflade.
  • Flowkarakteristika for pumpehoveder i kombination med forskellige slangediametre er forprogrammeret til nøjagtige flowhastighedstal.
  • Digital udlæsning af:
    • Hastighed (rpm).
    • Rør diameter.
    • Flowhastighed i ml/min.
    • Doseringsvolumen.
    • Interval dosering.
    • Pause funktion.
  • Skift nemt alle procesparametre via kontrolknapper.
  • Tilslut til en valgfri fodpedalfjernbetjening via kabel for at starte og stoppe dit pumpedrev uden for et lukket stinkskab for at øge din personlige sikkerhed og gøre det nemt at bruge flere prøver.
  • Elektronisk hastighedskontrol med± 0,5 % nøjagtighed.
  • Max-knap til at fremskynde rørfyldning og dræning.
  • Betjening med eller mod uret med et tryk på en knap.
  • Individuel kalibrering af flowvolumen og flowhastighed.
  • Velegnet til flerkanalsdrift.
  • Kan opgraderes på få minutter med en pumpehovedadapter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 0,005 til 364 ml/min.
Motorhastighed 5 til 120 rpm