Få mere at vide
Heidolph™ Hei-Flow peristaltisk pumpe Sølv 1 Pakke.
Artikelnummer. 10192562 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,83 til 861 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
10192562 0,83 til 861 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 10192562 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5235001900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26810.00 DKK
    26098.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 711.56 DKK
    2% Slukket
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opfyld en række peristaltiske pumpebehov med dette pakkesæt. Heidolph™ Hei-Flow Peristaltic Pump Silver 1 Pakke inkluderer kvalitets tilbehørskomponenter.
  • Inkluderer pumpe, pumpehoved og slange.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Enkeltkanal, passer til 1,6 mm rør
Flowhastighed 0,83 til 861 ml/min.
Motorhastighed 10 til 120 rpm
Inkluderer SP hurtig pumpehoved, Hei-FLOW Value 01 pumpe, 1 m hver Tygon (standard) og silikoneslange (indvendig diameter: 3,1 mm).