Få mere at vide
Heidolph™ Hei-FLOW Core 120
Artikelnummer. 10428401 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
10428401 EU-stik Hver
1 options
Artikelnummer. 10428401 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5235001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22795.00 DKK
    19285.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 3509.12 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Denne peristaltiske pumpe er ideel til enkel transport af alle medier.
  • Pumpedrevet på denne model gør det muligt at skifte mellem en enkelt kanal og flerkanals pumpehoved. Ved blot at dreje på kontakten kan den også transporteres mod uret.
  • Afhængigt af det tilpassede pumpehoved er der garanteret en flowhastighed på 0,83 til 861 mL/min for enkeltkanal og 0,005 til 364 mL/min for flerkanalspumpehoved. Værdi 01 formidler med en kontrolnøjagtighed på± 5 % ved et hastighedsområde på 10 til 120 o/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kontroltype Digital variabel hastighed
Display Type LED
Bedømmelse af kabinet IP33
Spænding 230 V
Stiktype EU-stik