Få mere at vide
Heidolph™ Hei-FLOW Core 120 Multi
Artikelnummer. 10321302 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Motorhastighed:
10 til 120 omdr./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Motorhastighed Pakningsstørrelse
10321302 10 til 120 omdr./min. Hver
1 options
Artikelnummer. 10321302 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5235001300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23845.00 DKK
    20174.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 3670.47 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Denne peristaltiske pumpe er ideel til enkel transport af alle medier.
  • Pumpedrevet på denne model gør det muligt at skifte mellem en enkelt kanal og flerkanals pumpehoved. Ved blot at dreje på kontakten kan den også transporteres mod uret.
  • Afhængigt af det tilpassede pumpehoved er der garanteret en flowhastighed på 0,83 til 861 mL/min for enkeltkanal og 0,005 til 364 mL/min for flerkanalspumpehoved. Værdi 01 formidler med en kontrolnøjagtighed på± 5 % ved et hastighedsområde på 10 til 120 o/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±5%
Kontroltype Digital variabel hastighed
Display Type LED
Bedømmelse af kabinet IP33
Flowhastighed 0,83 til 861 ml/min (enkeltkanal), 0,005 til 364 ml/min. (Multikanal)
Motorhastighed 10 til 120 omdr./min.
Spænding 230 V
Stiktype EU-stik