Få mere at vide
Heidolph™ Hei-Connect PT1000 spændesystem til badekartilbehør
Artikelnummer. 15237618 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
3 til 5 L varmeblokke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
15237618 3 til 5 L varmeblokke Hver
1 options
Artikelnummer. 15237618 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5096320000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spændesystem til opvarmning af badtilbehør fra 3 til 5 L i størrelse.
  • Inkluderer støttestang og fastgørelse med kabelindgang
  • Giver maksimal sikkerhed og stabilitet i sin lodrette justering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 3 til 5 L varmeblokke
Til brug med (applikation) Lodret støtte til badetilbehør
Type Støtte stativ
Materiale Rustfrit stål