Få mere at vide
MP Biomedicals™ Hegsted-saltblanding
Artikelnummer. 11475642 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
2 kg
10 kg
50 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11475642 50 kg
11455642 2 kg
11465642 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475642 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0290284050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Hegsted saltblanding bruges til gnaveres kost.
  • Mineral Mix
  • For rodent diet
  • Powder
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Til brug med (applikation) Gnaver kost
Mængde 50 kg