Få mere at vide
Lonza™ hEGF epidermal vækstfaktor
Artikelnummer. 11625490
Skift visning
Mængde:
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11625490 0,5 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 11625490 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. CC4107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3085.00 DKK
    2834.65 DKK / 1ml
    Spare 250.35 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-02-2027